Pursuit 5u C18 50 x 10.0mm Guard 1 * 1 Pce
Fournisseur: VARIAN
Pursuit 5u C18 50 x 10.0mm Guard 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pursuit 5u C18 50 x 10.0mm Guard 1 * 1 Pce VARIA3000050G100 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou