Pointes OMIX robotiques pour Hamilton Microlab STAR LINE
Fournisseur: VARIAN
A57403
VARIA57403EA 0 EUR InStock
VARIA57403
Pointes OMIX robotiques pour Hamilton Microlab STAR LINE
Pointes de pipettes
These tips offer excellent versatility and end-user productivity enhancements. Processing of 96 samples can be reduced to just a few minutes in certain applications. The tips have an operating volume of 300 µl, allowing flexibility in sample size.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité