Mobile phase inlet filter, Hastelloy® C
Fournisseur: VARIAN
AL9402
VARIAL9402EA 0 EUR InStock
VARIAL9402
Mobile phase inlet filter, Hastelloy® C
Filtres Filtres de traitement des liquides
This mobile phase inlet filter operates up to 500 °C and is compatible with halogenated solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité