Colonnes capillaires, CP-Sil PAH CB UltiMetal
Fournisseur: VARIAN
CP7440
VARICP7440EA 1850 EUR InStock
VARICP7440
Colonnes capillaires, CP-Sil PAH CB UltiMetal
Colonnes pour chromatographie
The UltiMetal CP-Sil PAH CB column combines the advantages of a highly thermo-stable stationary phase with UltiMetal as the column material.
  • High temperature, low bleed phase for extended lifetime
  • Virtually unbreakable, inert UltiMetal capillary column, reducing replacement costs
  • Maximum temperature of 400/425 °C for enhanced productivity
This unique column can separate all 16 PAHs according to EPA Method 610. It may also be used for fingerprint analysis and pattern recognition of complex hydrocarbon mixtures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité