Colonnes capillaires, CP-Carbowax 400
Fournisseur: VARIAN
CP7527
VARICP7527EA 1270 EUR InStock
VARICP7527
Colonnes capillaires, CP-Carbowax 400
Colonnes pour chromatographie
CP-Carbowax 400 has highest resolution for amyl alcohols for accurate quality inspection.
  • High plate number, even at 0 °C, for reliable analysis of the most volatile compounds
  • Specially designed and tested for this application, ensuring ease-of-use
  • Ideal for the analysis of volatiles in alcoholic beverages
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité