Colonnes capillaires, CP-Select CB pour MTBE
Fournisseur: VARIAN
CP7528
VARICP7528EA 1680 EUR InStock
VARICP7528
Colonnes capillaires, CP-Select CB pour MTBE
Colonnes pour chromatographie
Ideal as primary or confirmation column.
  • Engineered for analysis of MTBE in reformulated gasoline
  • Unique selectivity for MTBE
  • Broad dynamic range for quantification of MTBE
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité