[EN]CPSIL 13 30M X 0.32MM 1UM GC COLUMN 1 * 1 Pce
Fournisseur: VARIAN
[EN]CPSIL 13 30M X 0.32MM 1UM GC COLUMN 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]CPSIL 13 30M X 0.32MM 1UM GC COLUMN 1 * 1 Pce VARICP8610 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou