Capillary columns, VF-DA
Fournisseur: VARIAN
CP8964
VARICP8964EA 534 EUR InStock
VARICP8964
Capillary columns, VF-DA
Colonnes pour chromatographie
VF-DA is a unique, guaranteed low bleed FactorFour GC column for drugs of abuse confirmation testing. The VF-DA column has high recovery for trace components and excellent resistance to direct methanol injections.
  • Cross-linked and bonded to extend column lifetime
  • Minimal bleed to improve detection limits and productivity
  • High recovery of trace components to deliver accurate results
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité