Gel permeation chromatography columns, PLgel Olexis™
Fournisseur: VARIAN
PL1110-1400 PL1110-6400
VARIPL1110-1400EA 619 EUR InStock
VARIPL1110-1400 VARIPL1110-6400
Gel permeation chromatography columns, PLgel Olexis™
Colonnes pour chromatographie
PLgel Olexis is optimized for the analysis of high molecular weight polymers at elevated temperatures, particularly polyolefins and high performance polymers.
  • Optimized design for analysis of polyolefins and high performance polymers
  • Fewer replacements, delays, and failed runs due to column degradation
  • Operates at temperatures up to 220 °C
The column is packed with 13 µm particles designed to strike the best balance between efficiency, lifetime, and resolution without the risk of shear degradation of samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité