Gel permeation chromatography columns, ResiPore™
Fournisseur: VARIAN
PL1113-1300 PL1113-6300 PL1513-1300 PL1513-5300
VARIPL1113-1300EA 590 EUR InStock
VARIPL1113-1300 VARIPL1113-6300 VARIPL1513-1300 VARIPL1513-5300
Gel permeation chromatography columns, ResiPore™
Colonnes pour chromatographie
Ideal for the analysis of resins, and condensation polymers with complex molecular weight distributions that include oligomer content.
  • Efficient separation of complex molecular weight distributions
  • Reveals oligomer content to provide a true representation of the sample
  • High pore volume extracts maximum information from the analyte
By combining a low 3 µm particle size and high pore volume, high efficiency ResiPore columns offer maximum resolution of these intermediate molecular weight polymers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité