Gel permeation chromatography columns, PolyPore™
Fournisseur: VARIAN
PL1113-1500 PL1113-6500 PL1513-1500
VARIPL1113-1500EA 590 EUR InStock
VARIPL1113-1500 VARIPL1113-6500 VARIPL1513-1500
Gel permeation chromatography columns, PolyPore™
Colonnes pour chromatographie
PolyPore columns results unrivalled resolution for the analysis of polymers with broad molecular weight distributions.
  • Routine polymer analysis with very high resolution
  • Wide operating range simplifies column choice
  • Low particle size extracts maximum information from the analyte
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité