[EN]PLRP-S 8UM 1000A 250X2.1MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: VARIAN
[EN]PLRP-S 8UM 1000A 250X2.1MM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]PLRP-S 8UM 1000A 250X2.1MM 1 * 1 Pce VARIPL1912-5802 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou