Seal kit for liquid head pump
Fournisseur: VARIAN
R007105625
VARIR007105625EA 0 EUR InStock
VARIR007105625
Seal kit for liquid head pump
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Seal kits are available in various capacity based on the pump head sizes.
Information de livraison: Seal kit includes high pressure seals, washing section seals and O-rings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité