Pressure relief valves
Fournisseur: VARIAN
RE7030
VARIRE7030EA 2190 EUR InStock
VARIRE7030
Pressure relief valves
Vannes Soupapes de décompression
Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité