L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RheBuild® kits for injection valves
Fournisseur: VARIAN
RE7125079 RE7725999
VARIRE7125079EA 0 EUR InStock
VARIRE7125079 VARIRE7725999
RheBuild® kits for injection valves
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
RheBuild® kits containing genuine Rheodyne® parts are available for most Rheodyne® products. RheBuild® kits eliminate the need to order individual parts.
Information de livraison: Each RheBuild® kit includes all the parts, tools and instructions to maintain the precision performance of Rheodyne® valve platforms.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité