Power Bank Energy
Fournisseur: VARTA GERAETEBATTERIE
57976101111
VART57976101111EA 41.2 EUR InStock
VART57976101111
Power Bank Energy
Alimentations électriques
This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
  • Four white LEDs indicating the state of charge
  • Made of plastic
  • Stylish textured design with VARTA logo
  • Possibility to charge up to 3 devices simultaneously
  • Integrated LED module
  • With 24 months warranty
Inputs: Micro USB 5V/2A, USB Type-C 5V/3A
Outputs: USB 5V/2,4A (2x), USB Type C 5V/3A
Weight: 233 g
Informations de commande: A black 500 mm USB cable is included.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité