L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kjeldahl weighing boat
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
CM0486001
VELPCM0486001EA 252 EUR InStock
VELPCM0486001
Kjeldahl weighing boat
Nacelles Nacelles de pesée
Weighing boat is suitable for the syrupy and viscose substances, pulps and powders.
  • Nitrogen-free boat, ensures low error risk
  • Suitable for quantitative transfer of substance into mineralisation test tubes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité