Incubateurs DBO, série FOC
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F10300305
VELPF10300305EA 1730 EUR InStock
VELPF10300305
Incubateurs DBO, série FOC
Incubateurs Incubateurs DBO
Ces incubateurs DBO ont été conçus pour conserver une température constante pour tous les produits qui nécessitent un contrôle précis de la température. Pour les applications pour lesquelles la surveillance de l'échantillon est extrêmement importante, les modèles I sont parfaits. Le système de thermorégulation de chauffage et de refroidissement contrôlés permet à l'utilisateur de sélectionner une température de fonctionnement située entre +3 et +50 °C. Les modèles E sont équipés d'une connexion sans fil pour TEMPSoft™. Les modèles I sont dotés d'une porte transparente interne et d'une connexion sans fil pour TEMPSoft™ mais aussi d'un système de réglage automatique qui permet le contrôle constant de la température interne, en comparant continuellement les valeurs de consignes et les valeurs détectées et en les alignant via un système d'ajustement précis et rapide. Tous les modèles possèdent 2 prises internes.
  • Le logiciel TEMPSoft™ avec connexion sans fil est disponible dans différentes langues pour contrôler totalement l'incubateur réfrigéré (point de consigne, températures minimale et maximale, seuils d'alarme)
  • L'utilisateur peut afficher la tendance de la température interne sur un graphique et l'enregistrer dans un tableur
  • Définissez les rampes de température de fonctionnement avec différents temps et températures
  • Consultez et enregistrez toutes les alarmes et stockez et exportez les données des tests pour vous aider à respecter les BPL
  • Le système de refroidissement de classe A+ permet de s'assurer que les unités économisent de l'énergie et sont très efficaces tout en limitant la consommation d'énergie et en réduisant les coûts de fonctionnement
  • Stabilité et homogénéité de la température : ± 0,5 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité