Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

RC 2 Hotplates

Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F20700620
VELPF20700620EA 580 EUR InStock
VELPF20700620
RC 2 Hotplates
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Two-position hotplate with aluminum top, epoxy painted aluminum housing and temperature regulation.

  • Excellent heating performance
  • Two independent positions able to heat the medium up to 310 °C
  • The 135 mm diameter aluminum alloy top plate ensures temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface
  • Two illuminated indicators warn operator when heating is on and temperature is above 50 °C
  • Different combinations of AluBlocks™ are accommodated to maximize temperature control and save handling time
  • Designed for long lifespan and guaranteed with 3 years warranty with online product registration

Certifications: CB; cNEMKOus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité