Turbidimètre portable
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
R109B12150
VELPR109B12150EA 1080 EUR InStock
VELPR109B12150
Turbidimètre portable
Turbidimètres
Le TB1 mesure la turbidité des échantillons aqueux dans les domaines de l'eau et de l'environnement.
  • Calibration simple et intuitive
  • Résultats en quelques secondes
  • L'analyse suivante est plus précise
Certifications: Traçabilité aux normes du NIST. Méthode néphélométrique conforme à la norme ISO 7027 (90°).
Information de livraison: Livré avec quatre standard de calibration, trois flacons, tissu, huile de silicone et batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité