Mélangeurs de type vortex, RX3 et ZX3
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 185 EUR InStock
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Mélangeurs de type vortex, RX3 et ZX3
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mélangeurs de type vortex avec boîtier en aluminium moulé sous pression peint à l'époxy offrant une bonne résistance chimique. Quatre pieds assurent la stabilité sur la paillasse. Choix de deux modèles.
  • RX3 which operates in touch mode at a fixed vibration speed of 3000 min⁻¹
  • ZX3 features two modes - manual or continuous, speed can be adjusted from 0 to 3000 min⁻¹
  • The maximum vibration speed may be lower when adding on additional accessories (max. 800 min⁻¹), as high vibration speed may cause the sample to spill or the tube to fly out
Classe de protection IP selon DIN EN 60259: IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60259: IP 20
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité