Système de digestion enzymatique, GDE
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
SA30410209 SA30400209
VELPSA30410209EA 2210 EUR InStock
VELPSA30410209 VELPSA30400209
Système de digestion enzymatique, GDE
Bains Bains-marie à circulation
La procédure de détermination des fibres alimentaires expose l'échantillon à une série de digestions enzymatiques qui simulent le processus de digestion réel ayant lieu dans le système digestif humain ou animal, en calculant les résidus non digérés restant à la fin de l'analyse. L'analyse des fibres alimentaires est généralement effectuée sur les aliments destinés à être consommés par les humains, tandis que l'analyse des fibres naturelles est effectuée sur les aliments pour animaux ou sur les matières premières d'origine végétale, comme les céréales. Le système GDE procède à une digestion enzymatique, une phase délicate lors de laquelle les échantillons sont immergés dans un bain d'eau thermostatique et agités. Le mélange d'échantillons constant et continu est nécessaire pour éviter la surchauffe de l'échantillon. L'unité se compose d'un thermostat d'immersion, d'une cuve en polycarbonate transparent et d'un agitateur magnétique VELP à 6 emplacements, afin de garantir une excellente thermorégulation et une précision optimale. L'utilisation d'eau désionisée est recommandée, car elle permet d'éliminer toutes les causes éventuelles de dépôt de calcaire.
  • Affichage numérique facile à comprendre, permettant de définir la température requise avec une précision de ±0,2 °C
  • Adapté à un fonctionnement sans surveillance
RT = Ambient
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité