Enzymatische digester, DGE
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
SA30410209 SA30400209
VELPSA30410209EA 2210 EUR InStock
VELPSA30410209 VELPSA30400209
Enzymatische digester, DGE
Baden Waterbaden, geroerd
Bij de procedure voor het bepalen van voedingsvezels wordt het monster blootgesteld aan een reeks enzymatische verteringsprocessen die het echte verteringsproces simuleren dat plaatsvindt in het menselijke of dierlijke spijsverteringskanaal, waarbij het niet-verteerde residu dat overblijft aan het einde van de analyse, wordt berekend. Analyse van voedingsvezels wordt doorgaans uitgevoerd op voedsel dat bedoeld is voor menselijke consumptie, analyse van ruwe vezels wordt uitgevoerd op diervoeder of grondstoffen van plantaardige oorsprong, bijvoorbeeld graanproducten. Met de GDE wordtMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité