Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 4 Digital

Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
SC20500671 SA20500671 SB20500671 F20500671
VELPSC20500671EA 598 EUR InStock
VELPSC20500671 VELPSA20500671 VELPSB20500671 VELPF20500671
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 4 Digital
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Powerful digital hotplate stirrer that features a 10 cm (4") ceramic plate and guarantees precise thermoregulation of the media, high safety and maximum reliability. The AREC 4 Digital has an aluminium body and technopolymer housing, it offers precise temperature control, advanced stirring and heating performance, improved safety features, and ease of use. The compact footprint makes it an indispensable solution for laboratories with limited bench space.

  • Advanced heating plate technology ensures temperature homogeneity and stability up to 550 °C
  • Precise thermoregulation of the medium with PT100/PT1000 probe (±1 °C) and VTF Digital Thermoregulator (±0,5 °C)
  • Thermoregulation range from room temperature to 350 °C
  • Brushless motor ensuring power and resistance over time
  • Stir up to 5 L volume (H₂O) from 100 up to 1500 min⁻¹ (rpm)
  • SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
  • The robust 10 cm ceramic top offers exceptional chemical and scratch resistance and is easy to clean with a simple wipe-down
  • A 'Hot Surface' warning message is displayed when the temperature exceeds 50 °C, even when inactive

Construction materials: Aluminum body, technopolymer enclosure

Certifications: CE; CB; cNEMKOus.

Information de livraison: Available as AREC 4 Digital or as AREC 4 Digital System with PT100 probe or VTF digital thermoregulator.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité