Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 10 Digital

Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
SC20500691 F20500691 SA20500691 SB20500691
VELPSC20500691EA 933 EUR InStock
VELPSC20500691 VELPF20500691 VELPSA20500691 VELPSB20500691
Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 10 Digital
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Powerful digital hotplate stirrers that features a highly resistant 26 cm (10") square ceramic plate, ideal for laboratories requiring a spacious working surface. The AREC 10 Digital offers advanced stirring and heating performance, ensures precise temperature control, maximum reliability, improved safety features and ease of use. The unit has an aluminium body and technopolymer housing.

  • Advanced heating plate technology ensures temperature homogeneity and stability up to 550 °C
  • Precise thermoregulation of the medium with PT100/PT1000 probe (±1 °C) and VTF Digital Thermoregulator (±0,5 °C)
  • Thermoregulation range from room temperature to 350 °C
  • Brushless motor ensuring power and resistance over time
  • Stir up to 25 L volume (H₂O) from 100 up to 1500 min⁻¹ (rpm)
  • SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
  • The robust 260 cm ceramic top offers exceptional chemical and scratch resistance and is easy to clean with a simple wipe-down
  • A 'Hot Surface' warning message is displayed when the temperature exceeds 50 °C, even when inactive

Construction materials: Aluminum body, technopolymer enclosure

Certifications: CE; CB; cNEMKOus.

Information de livraison: Available as AREC 10 Digital or as AREC 4 Digital System with PT100 probe or VTF digital thermoregulator.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité