STERI-BUFFER
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
SB100-99
VELTSB100-99EA 514 EUR InStock
VELTSB100-99
STERI-BUFFER
Buffers Tampons de culture de tissus
Developed for use as a buffer solution and diluent in lab testing such a bioburden testing, pharmaceutical microbial limits testing, and AET testing and as a rinsing agent.
Sealed with a 'no tamper' strip. Filtered at 0,2 µm. Gamma-irradiated, double-bagged, and delivered with lot-specific sterile documentation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité