STERI-OIL® 200
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
SO200-A1Z
VELTSO200-A1ZEA 5700 EUR InStock
VELTSO200-A1Z
STERI-OIL® 200
Lubrifiants
STERI-OIL 200 is a sterile mineral oil lubricant used for lubricating machinery in aseptic areas. The heavy consistency provides lubrication and prevents metal to metal contact, withstands high friction without displacement, and reduces metal fatigue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité