Feuille absorbante Stericlin, bleue, absorbe la condensation lors du passage en autoclave, 25x30cm 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VP Medical Packaging
Feuille absorbante Stericlin, bleue, absorbe la condensation lors du passage en autoclave, 25x30cm 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Feuille absorbante Stericlin®, bleue, absorbe la condensation lors du passage en autoclave, 25x30cm 1 * 1.000 Pce VEPA3FCZB440108 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou