Ruban de transfert thermique Stericlin APX FH+, pour substrats en papier ou plastique, largeur 110mm x longueur 300m, mandrin 25,4 mm 1 * 5 ROU
Fournisseur: VP Medical Packaging
Ruban de transfert thermique Stericlin APX FH+, pour substrats en papier ou plastique, largeur 110mm x longueur 300m, mandrin 25,4 mm 1 * 5 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Ruban de transfert thermique Stericlin® APX® FH+, pour substrats en papier ou plastique, largeur 110mm x longueur 300m, mandrin 25,4 mm 1 * 5 ROU VEPA3FSGZ815472 1 * 5 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou