Etiquettes adhsives Stericlin, sur rouleau, pour imprimantes transfert thermique, en papier, autocollantes simples, avec indicat eur STEAM, Rouleau largeur 70mm x longueur 80m x mandrin 50mm 1 * 5 ROU
Fournisseur: VP Medical Packaging
Etiquettes adhsives Stericlin, sur rouleau, pour imprimantes transfert thermique, en papier, autocollantes simples, avec indicat eur STEAM, Rouleau largeur 70mm x longueur 80m x mandrin 50mm 1 * 5 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Etiquettes adhésives Stericlin®, sur rouleau, pour imprimantes à transfert thermique, en papier, autocollantes simples, avec indicat eur STEAM, Rouleau largeur 70mm x longueur 80m x mandrin 50mm 1 * 5 ROU VEPA3FSKS675108 1 * 5 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou