Pinces Chemware®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
D1069290
VERND1069290EA 60 EUR InStock
VERND1069290
Pinces Chemware®
Pinces
These stainless steel tongs are covered with an extra-heavy, non stick PTFE coating. For handling hot, cold, corrosive or sticky materials.
  • No loss of sample through sticking
  • Will not scratch or damage delicate surfaces
  • Contoured jaw enables handling of crucibles and other objects
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité