Bottles, wide neck, PFA, graduated, Chemware®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
D1069591
VERND1069591EA 332 EUR InStock
VERND1069591
Bottles, wide neck, PFA, graduated, Chemware®
Flacons Flacons en plastique
PFA, translucent.
  • Maximum chemical resistance
  • Heat resistant from –196 to +205 °C (short term excursions up to 260 °C)
  • Leakproof
Bottles with high resistance to extreme temperatures, chemicals and corrosion. Inert to practically all chemicals with the exception of molten alkaline metals, fluorine compounds and complex halogen compounds at high temperatures and under pressure. Ideal for liquids, pastes, powders and granular material. Wide mouth bottles with large opening for easy filling and cleaning.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité