L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Patient cleansing wipes, Conti® Soft
Fournisseur: Synergy Health
CSW110
VEROCSW110EA 173 EUR InStock
VEROCSW110
Patient cleansing wipes, Conti® Soft
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
These PP/viscose wipes are the first choice for carers and healthcare professionals. They are ideal for sensitive skin and everyday cleansing.
  • Soft 'textile' feel
  • 'C' embossed
  • C-folded and packed in poly dispensers for individual dispensing
Weight: 32 g/m²
Attention: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité