Patient cleansing wipes, Conti® Soft
Fournisseur: Synergy Health
CSW110
VEROCSW110EA 169 EUR InStock
VEROCSW110
Patient cleansing wipes, Conti® Soft
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
These PP/viscose wipes are the first choice for carers and healthcare professionals. They are ideal for sensitive skin and everyday cleansing.
  • Soft 'textile' feel
  • 'C' embossed
  • C-folded and packed in poly dispensers for individual dispensing
Weight: 32 g/m²
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité