Actionneur universel modulaire
Fournisseur: VICI AG
UMHA
VICIUMHAEA 2540 EUR InStock
VICIUMHA
Actionneur universel modulaire
Vannes Elliptical Valves
L'actionneur universel permet aux fabricants d'instruments d'utiliser un seul moteur et un seul logiciel de commande pour faire fonctionner pratiquement toutes les vannes rotatives Valco ou Cheminert. Cette version modulaire offre encore plus de flexibilité dans l'utilisation de l'espace. Un avantage supplémentaire est que le module électronique plus sensible peut être placé à l'écart de toute fuite potentielle de liquide provenant de la vanne ou des raccords.
  • Modulaire pour une plus grande flexibilité dans la conception de l'instrument
  • Remplacement de l'actionneur microélectrique
  • Un actionneur électrique fonctionne avec des vannes et des sélecteurs à deux positions
  • Protocole de communication simplifié et universel
  • Variété d'interfaces, diverses exigences en matière de couple de vanne
Comme pour l'actionneur universel standard, l'actionneur modulaire est disponible en trois versions : haute vitesse, vitesse moyenne/couple moyen et couple élevé.
Cet actionneur remplace l'actionneur microélectrique à positions multiples ; le moteur est un ensemble identique moteur pas à pas/boîte de vitesses, et une télécommande manuelle, des câbles d'interconnexion. Bien que l'actionneur universel modulaire reproduise parfaitement la fonctionnalité de la microélectricité, il offre encore plus de fonctions dans le même petit boîtier.
Cet actionneur fournit une alimentation électrique universelle de 24 volts CC.
Informations de commande: Le matériel de montage doit être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité