Rouleaux de lingettes, MicroRoll
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
122583 149041
115-1388EA 117 EUR InStock
115-1388 VILE149041
Rouleaux de lingettes, MicroRoll
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Lingette microfibre légère (70% polyester, 30% PA) offrant des performances de nettoyage exceptionnelles sans peluchage, avec élimination de 99,9% des bactéries.
  • Good cleaning result in one step: Extremely important on delicate surfaces like glass or mirrors
  • Semi-disposable cloth-on-a-roll concept: No hygiene issues derived from cross-contamination
Les microfibres ultrafines grattent et absorbent littéralement la saleté, ne laissant derrière elles que de minuscules gouttes d'eau. S'utilise également sur toutes les surfaces résistantes à l'eau telles que les bureaux, les placards, les bars, les tables, ainsi que les éviers, les toilettes et les carrelages.
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité