Stereo microscopes, Lynx EVO
Fournisseur: VISION ENGINEERING
EVO502 EVO501 EVL045 EVL062 EVL150 EVL200 EVL100
VISIEVO502EA 11683 EUR InStock
VISIEVO502 VISIEVO501 VISIEVL045 VISIEVL062 VISIEVL150 VISIEVL200 VISIEVL100
Stereo microscopes, Lynx EVO
Microscopes
High productivity eyepiece-less stereo microscope.
  • Unrivalled ergonomics improves productivity
  • Advanced optics allows fast and accurate inspection
  • Flexibility for a wide range of applications
  • Lynx EVO stand options (Ergo stand or multi-axis stand)
Lynx EVO is a high productivity stereo microscope without eyepieces, powering your productivity through stunning 3D imaging. The unique patented eyepiece-less optics of Lynx EVO liberates users from restrictive working practices, opening up a world of enhanced efficiency through unrivalled ease of use andMore Product Information
Microscopes
Collapse All
Désignation Grossissement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Stereo microscope LYNX EVO Ergo Stand with objectives lens 6× - 60× 1 VISIEVO501
Stereo microscope LYNX EVO with multi axis stand with 0,62× objectives lens and 22" LCD colour screen, HDMI 3× - 93× 1 VISIEVO502
Objectives
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,45× objective lens for stereo microscope Lynx EVO 1 VISIEVL045
0,62 X objective lens for stereo microscope Lynx EVO 1 VISIEVL062
1,0× objective lens for stereo microscope Lynx EVO 1 VISIEVL100
1,5× objective lens for stereo microscope Lynx EVO 1 VISIEVL150
2,0× objective lens for stereo microscope Lynx EVO 1 VISIEVL200
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité