Tube essai 12 mL, PFA, avec marquage circulaire calibr individuellement 10 mL et bouchon. Hauteur (mm) 110. (mm) 16. 1 * 1 Pce
Fournisseur: VITLAB
Tube essai 12 mL, PFA, avec marquage circulaire calibr individuellement 10 mL et bouchon. Hauteur (mm) 110. (mm) 16. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tube à essai 12 mL, PFA, avec marquage circulaire calibré individuellement à 10 mL et bouchon. Hauteur (mm) 110. Ø (mm) 16. 1 * 1 Pce VITL1037979 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou