Sealing tape
Fournisseur: VITLAB
131097
VITL131097EA 44.1 EUR InStock
VITL131097
Sealing tape
Rubans adhésifs
PTFE sealing tape for sealing and wrapping of threads and other connections.
  • High chemical resistance
  • Working temperatures up to + 250 °C
Length: 12,0 m
Colour: White
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité