Pissettes colores, PE-LD/PP. Flacons col troit en PE-LD. Disponible en quatre couleurs diffrentes pour une identification particulirement facile. Capuchon vis et tube en PP. Set : rouge vert, jaune, bleu (par 1 pice). Volume 1000 mL. Filetag 1 * 1 Pce
Fournisseur: VITLAB
Pissettes colores, PE-LD/PP. Flacons col troit en PE-LD. Disponible en quatre couleurs diffrentes pour une identification particulirement facile. Capuchon vis et tube en PP. Set : rouge vert, jaune, bleu (par 1 pice). Volume 1000 mL. Filetag 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pissettes colorées, PE-LD/PP. Flacons à col étroit en PE-LD. Disponible en quatre couleurs différentes pour une identification particulièrement facile. Capuchon à vis et tube en PP. Set : rouge vert, jaune, bleu (par 1 pièce). Volume 1000 mL. Filetag 1 * 1 Pce VITL1328111 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou