Pipette tips, PP
Fournisseur: VITLAB
146294
VITL146294EA 29.2 EUR InStock
VITL146294
Pipette tips, PP
Pointes de pipettes
Slim shape pipette tips are suitable for pipetting into narrow vessels such as measuring flasks with NS 12/21. Polypropylene box with fitted lid.
  • High quality
  • Autoclavable 121 °C
  • Diameter: approx. 9,6 mm
The 5 ml tip is tested for VITLAB, BRAND and Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®.
Certifications: DIN EN 285
Conditionnement: Bulk tips are delivered in resealable bags to minimise the risk of contamination in the lab.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité