Safety waste disposal system
Fournisseur: VITLAB
151594
VITL151594EA 325 EUR InStock
VITL151594
Safety waste disposal system
Flacons Flacons en plastique
PE/PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For collection of liquid chemicals in the laboratory. The inlet hopper made from HDPE contains a self-closing float, overfill protection, and a splash guard.
Information de livraison: Screw cap (GL 63) with sealing ring is included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité