L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeur VITLAB Simplex, fix. Volume fixe: 10,0 mL, marquer DE-M 1 * 1 Pce
Fournisseur: VITLAB
Distributeur VITLAB Simplex, fix. Volume fixe: 10,0 mL, marquer DE-M 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Distributeur VITLAB® Simplex², fix. Volume fixe: 10,0 mL, marquer DE-M 1 * 1 Pce VITL1622505 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou