Pipeteur, VITLAB pipeo®
Fournisseur: VITLAB
1631500
VITL1631500EA 621 EUR InStock
VITL1631500
Pipeteur, VITLAB pipeo®
Pipettes Pipeteurs
Ce contrôleur de pipette contient des pipettes de 0,1 à 200 ml solidement et fermement dans l'adaptateur interchangeable. Les vapeurs liquides sont purgées directement pour protéger l'instrument.
  • Poignée ergonomique - très légère à environ 190 grammes - et excellent équilibre
  • La vitesse peut être ajustée facilement, en continu et exactement d'une main à l'aide de deux boutons
  • La pipette de 50 ml peut être remplie confortablement en moins de dix secondes
  • La libération du liquide peut se faire soit par gravité lors de l'étalonnage 'Ex' (à livrer), soit en mode soufflage à l'aide du moteur à piles
  • Une charge complète de la batterie nickel-hydrure métallique permet 8 heures de pipetage non-stop
  • Le niveau de charge de la pile recyclable est indiqué par l'indicateur LED
  • Le contrôleur de pipette peut être utilisé pendant que la batterie est rechargée "
Information de livraison: Livré avec chargeur de batterie (100 - 240 V, 50/60 Hz), quatre adaptateurs de prise (EU, UK, US / J, AUS), la batterie, le couvercle du compartiment de la batterie, deux remplacement 0,2 um de filtres à membrane et de l'instruction Manuel
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité