Desiccators
Fournisseur: VITLAB
326294
VITL326294EA 407 EUR InStock
VITL326294
Desiccators
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Ideal dessicators for use in educational laboratories.
  • Lid made from PC is sealed with a neoprene gasket
  • Lower portion made from PP can be filled with desiccants
  • Materials to be dried can be placed on a perforated disc made of PP
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité