Stands for Imhoff sedimentation cones
Fournisseur: VITLAB
81056
VITL81056EA 178 EUR InStock
VITL81056
Stands for Imhoff sedimentation cones
Supports de statif
Sedimentation racks, made of PMMA. Holds two Imhoff sedimentation cones. Base plate with depression for exact vertical positioning of the sedimentation cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité