Flacons col large 250 mL, PP, aptes au contact alimentaire selon le rglement (CE) N 10/2011. Autoclavable 121 C (2 bars) conformment la norme DIN EN 285. Transparent. Avec capsule vis en PP. Filetage (GL) 45. Hauteur 146 mm. 58 mm. 1 * 12 Pce
Fournisseur: VITLAB
Flacons col large 250 mL, PP, aptes au contact alimentaire selon le rglement (CE) N 10/2011. Autoclavable 121 C (2 bars) conformment la norme DIN EN 285. Transparent. Avec capsule vis en PP. Filetage (GL) 45. Hauteur 146 mm. 58 mm. 1 * 12 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Flacons à col large 250 mL, PP, aptes au contact alimentaire selon le règlement (CE) N° 10/2011. Autoclavable à 121 °C (2 bars) conformément à la norme DIN EN 285. Transparent. Avec capsule à vis en PP. Filetage (GL) 45. Hauteur 146 mm. Ø 58 mm. 1 * 12 Pce VITL93794 1 * 12 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou