Bacillus subtilis subsp. spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, Certified Reference Material, Suitable for Microbiology, Supelco®
Fournisseur: Merck
VT000036-10EA
VT000036-10EAEA 122 EUR InStock
VT000036-10EA
Bacillus subtilis subsp. spizizenii WDCM 00003 Vitroids™, Certified Reference Material, Suitable for Microbiology, Supelco®
Étalons Étalons biologiques
Derived from CECT® strains.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité