Lactococcus lactis subsp. lactis WDCM 00016 Vitroids™, Certified Reference Materials, Suitable for Microbiology, Supelco®
Fournisseur: Merck
VT000167-10EA
VT000167-10EAEA 79.7 EUR InStock
VT000167-10EA
Lactococcus lactis subsp. lactis WDCM 00016 Vitroids™, Certified Reference Materials, Suitable for Microbiology, Supelco®
Étalons Étalons biologiques
Derived from CECT® strains.
  • Origin Strain No. CECT® 185
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Attention: CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Vitroids is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité