Fluoribacter bozemanae CECT® 7276 Vitroids™, Certified Reference Materials, Suitable for Microbiology, Supelco®
Fournisseur: Merck
VT072767-10EA
VT072767-10EAEA 78.5 EUR InStock
VT072767-10EA
Fluoribacter bozemanae CECT® 7276 Vitroids™, Certified Reference Materials, Suitable for Microbiology, Supelco®
Étalons Étalons biologiques
Derived from CECT® strains.
Certifications: These certified reference materials (CRMs) are produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité