VWR® Scholten's Culture Medium for Detection of Somatic Coliphages
Fournisseur: Avantor
VWR®
106100ZALEA 30.6 EUR InStock
106100ZAL 456230ZA 306233ZA 406103ZA 376234ZA
VWR® Scholten's Culture Medium for Detection of Somatic Coliphages
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
The Scholten’s Modified broth is described in ISO 10705-2: 2000 - Water Quality - Detection and enumeration of bacteriophages - somatic coliphages. It is used as a growth culture medium for the production and maintenance of the host-bacteria for the counting of bacteriophages.
  • Wide choice of dehydrated or ready-to-use products
  • Room temperature storage for all the products
  • Long shelf life for plates (7 months) and bottles (12 months)
Certifications: In compliance with ISO 10705-2: 2000 for Water Quality.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité