Pour de nombreuses applications microbiologiques.
- Emballage en conditions salles blanches pour éviter les risques de contamination
- Fabriqué avec des formulations qui suivent les spécifications suivantes des diverses pharmacopées et régulations ISO
The 55 mm plate's special packaging has several advantages: Good plate protection during transport and storage, can be reused to transport the plates after use, and is recyclable (PET). The plates can be stored from 2 to 14 °C.
Certifications: *Chromocult® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Ce milieu prêt à l'emploi est fabriqué uniquement à partir de milieux déshydratés Chromocult® produits par Merck KGaA et Agar.
Conditionnement: Cellophane bag packaging containing 3×10 or 3×3×10 (55 mm plates) or 4×5 or 6×4×5 (90 mm plates).